Tlačiť
thionylchlorid 99.7%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
382662500 382660010 382660025
382662500.EA 59.37 EUR
382662500. 382660010. 382660025.
thionylchlorid 99.7%
thionylchlorid
Vzorec: Cl₂OS
Teplota varu: 76 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –105 °C
Hustota: 1,64 g/cm³
Číslo MDL: MFCD00011449
Číslo CAS: 7719-09-7
EINECS: 231-748-8
OSN: 1836
ADR: 8,I
Merck Index: 12,09485
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.6 % (SOCl2)
Color scale ≤50 APHA
Impurity ≤0.05 % (SCl2 + S2Cl2)