Tlačiť
thionylchlorid 99.5+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
169490010 169490250 169491000 169495000 169490025
ACRO169490010EA 79.42 EUR
ACRO169490010 ACRO169490250 ACRO169491000 ACRO169495000 ACRO169490025
thionylchlorid 99.5+%
thionylchlorid
Vzorec: Cl₂OS
Teplota varu: 76 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –105 °C
Hustota: 1,64 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011449
Číslo CAS: 7719-09-7
EINECS: 231-748-8
OSN: 1836
ADR: 8,I
Merck Index: 12,09485
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≤0.5 % Sulfuryl chloride
HPLC ≥96.0 %