Tlačiť
Chlorosulphonyl isocyanate 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
162040050 162040500 162042500 162040010
ACRO162040050EA 39.67 EUR
ACRO162040050 ACRO162040500 ACRO162042500 ACRO162040010
Chlorosulphonyl isocyanate 98+%
Vzorec: CClNO₃S
Teplota varu: 106 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –44 °C
Hustota: 1,626 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00011608
Číslo CAS: 1189-71-5
EINECS: 214-715-2
OSN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥98.0 %