Tlačiť
Tellurium tetrachloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Tellurium(IV) chloride
MQ100
205338-100G 205338-25G 205338-5G
SIAL205338-100GEA 742.24 EUR
SIAL205338-100G SIAL205338-25G SIAL205338-5G
Tellurium tetrachloride, Sigma-Aldrich®
Tellurium tetrachloride
Vzorec: Cl₄Te
Mw: 269.41
Teplota varu: 380
Teplota tavenia: 224
Hustota: 3.01 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011262
Číslo CAS: 10026-07-0
EINECS: 233-055-6
OSN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,09279