Tlačiť
Síran amonný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
A2939-100G A2939-1KG A2939-500G
SIALA2939-100GEA 93.86 EUR
SIALA2939-100G SIALA2939-1KG SIALA2939-500G
Síran amonný, Sigma-Aldrich®
Síran amonný
Vzorec: (NH₄)₂SO₄
Teplota tavenia: 336…339 °C
Hustota: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003391
Číslo CAS: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Merck Index: 13,00559