Tlačiť
Síran amonný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
M-Clarity™ quality level = MQ200
09978-1KG 09978-2.5KG 09978-500G
SIAL09978-1KGEA 259.16 EUR
SIAL09978-1KG SIAL09978-2.5KG SIAL09978-500G
Síran amonný, Sigma-Aldrich®
Síran amonný
Vzorec: (NH₄)₂SO₄
Mw: 132.14
Teplota tavenia: 336…339 °C
Hustota: 1.78 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003391
Číslo CAS: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Merck Index: 13,00559