Tlačiť
Síran amonný, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Synonymá: Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
2674.9025EA 1150.01 EUR
2674.9025 2674.5000 2674-44
Síran amonný, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Síran amonný
Vzorec: (NH₄)₂SO₄
Mw: 132.14
Teplota tavenia: 336…339 °C
Hustota: 1.78 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003391
Číslo CAS: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Merck Index: 13,00559
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay min. 99.0 %
Arsenic (As) max. 0.3 ppm
Chloride (Cl) max. 3 ppm
Iron (Fe) max. 5 ppm
Heavy Metals (as Pb) max. 5 ppm
Insoluble Matter max. 0.01 %
Nitrate (NO3) max. 5 ppm
pH of 5% Solution at 25°C 5.0 - 6.0
Phosphate (PO4) max. 5 ppm
Residue after Ignition max. 0.01 %