Tlačiť
Síran amonný ≥99.5%, Ultra Pure Grade
Dodávateľ: VWR Chemicals
0191-1KGEA 237.06 EUR
0191-1KG 0191-10KG 0191-5KG 0191-12KG 0191-50KG
Síran amonný ≥99.5%, Ultra Pure Grade
Síran amonný
May be used for the precipitation or fractionation of proteins or for purification of antibodies. Useful for crystallographic analysis of nucleic acids and proteins.
Vzorec: (NH₄)₂SO₄
Teplota tavenia: 280 °C
Hustota: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003391
Číslo CAS: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Merck Index: 13,00559
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Arsenic <0.0001%
Chloride ≤0.0005%
DNase none detected
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0002%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.0005%
Magnesium Test Pass
pH (5%, Water) @25 °C 5 – 6
Phosphate ≤0.0005%
Protease none detected
Purity (Dry Basis) ≥99.5%
Residue on Ignition ≤0.005%
RNase none detected
Selenium ≤0.002%