Tlačiť
Hexafluorkremičitan amonný ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ammonium silicofluoride Ammonium hexafluorosilicate, Ammonium fluorosilicate, Ammomium fluosilicate
69100.A1 69100.A7 69100.30
69100.A1EA 154.43 EUR
69100.A1 69100.A7 69100.30
Hexafluorkremičitan amonný ≥98%
Hexafluorkremičitan amonný
Purity: 98% CAS No.: 16919-19-0 Molecular Formula: (NH4)2SiF6 Formula Weight: 178.14 Physical Form: Powder Melting Point: dec. UN No.: 2854 MDL No.: MFCD00010887
Etching glass, in soldering flux
Vzorec: H₈F₆N₂Si
Teplota tavenia: Dec.
Hustota: 2,01 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010887
Číslo CAS: 16919-19-0
EINECS: 240-968-3
OSN: 2854
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,527