Hexafluorkremičitan amonný ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Ammonium silicofluoride Ammonium hexafluorosilicate, Ammonium fluorosilicate, Ammomium fluosilicate
43184.09
43184.30
43184.18
43184.09EA
107.1
EUR
43184.09
43184.30
43184.18
Hexafluorkremičitan amonný ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Hexafluorkremičitan amonný
Purity: 99.999%
CAS No.: 16919-19-0
Molecular Formula: (NH4)2SiF6
Formula Weight: 178.14
Physical Form: Crystalline
Melting Point: dec.
UN No.: 2854
MDL No.: MFCD00010887
Vzorec:
H₈F₆N₂Si Teplota tavenia: Dec. Hustota: 2,01 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010887 Číslo CAS: 16919-19-0 EINECS: 240-968-3 OSN: 2854 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,527 |