Tlačiť
thiokyanatan amonný ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A10632.0B A10632.0I A10632.30
A10632.0BEA 89.85 EUR
A10632.0B A10632.0I A10632.30
thiokyanatan amonný ≥98%
thiokyanatan amonný
Purity: 98+% CAS No.: 1762-95-4 Molecular Formula: CH4N2S Formula Weight: 76.12 Odour: Odourless Melting Point: 147-149° Beilstein Reference: 3595135 Merck Reference: 14,561 MDL No.: MFCD00011428
Vzorec: NH₄SCN
Teplota tavenia: 147…149 °C
Hustota: 1,305
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011428
Číslo CAS: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Merck Index: 14,561