Tlačiť
thiokyanatan amonný 99+%, extra_pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Thiocyanic acid ammonium salt, Ammonium rhodanide, Ammonium sulphocyanate
206500010 206505000 206500025 206500100
ACRO206500010EA 120.57 EUR
ACRO206500010 ACRO206505000 ACRO206500025 ACRO206500100
thiokyanatan amonný 99+%, extra_pure
thiokyanatan amonný
Vzorec: NH₄SCN
Mw: 76.12
Teplota tavenia: 149 °C
Hustota: 1.3 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011428
Číslo CAS: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Merck Index: 13,00564
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystals
Titration Argentometric ≥99.0 % (on dried basis)
Water ≤1.0 %
pH 4.0 to 6.0 (5 % in water)
Iron (Fe) ≤2 ppm