Tlačiť
Peroxodisíran amonný ≥98%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
31117-1KG 31117-50KG 31117-5KG
31117-1KGEA 78.22 EUR
31117-1KG HONC31117-50KG 31117-5KG
Peroxodisíran amonný ≥98%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Fluka™
Peroxodisíran amonný
Vzorec: (NH₄)₂S₂O₈
Teplota tavenia: 120 °C
Hustota: 1,98 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003390
Číslo CAS: 7727-54-0
EINECS: 231-786-5
OSN: 1444
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00545
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82a373f21d34e63dc94c0598f3f33ba6bbfdb2b&vid=2b6d196dbf07ce4dd528ac7b4f8456678accd3ba&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 98 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 0.05 %
Titrable Acid Max. 0.04 meq/g
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Manganese (Mn) Max. 0.00005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride, Chlorate (as Cl) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.0005 %