Tlačiť
Dihydrogenfosforečnan amonný 99+% for analysis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Ammonium phosphate, monobasic, Ammonium Phosphate Monobasic, Ammonium dihydrogenphosphate
201830010 201832500 201830025 201830100
ACRO201830010EA 115.36 EUR
ACRO201830010 ACRO201832500 ACRO201830025 ACRO201830100
Dihydrogenfosforečnan amonný 99+% for analysis
Dihydrogenfosforečnan amonný
Vzorec: NH₄H₂PO₄
Mw: 115.03
Teplota tavenia: 190 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003396
Číslo CAS: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5
Merck Index: 13,00547
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline solid
pH 4 to 4.5 (5 % at 20°C)
Titration with NaOH ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Nitrate (NO3) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Arsenic (As) ≤0.5 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm