Tlačiť
Dihydrogenfosforečnan amonný 99.9% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
193701000 193705000 193700025
ACRO193701000EA 50.94 EUR
ACRO193701000 ACRO193705000 ACRO193700025
Dihydrogenfosforečnan amonný 99.9% (trace metals basis)
Dihydrogenfosforečnan amonný
Vzorec: NH₄H₂PO₄
Teplota tavenia: 190 °C
Hustota: 1,8 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003396
Číslo CAS: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5
Merck Index: 13,00547
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %