Tlačiť
Ammonium iodate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
14531.18 14531.30
14531.18EA 81.83 EUR
14531.18 14531.30
Ammonium iodate ≥99%
Ammonium iodate
Purity: 99% CAS No.: 13446-09-8 Molecular Formula: H4INO3 Formula Weight: 192.94 Physical Form: Crystalline Density: 3.309 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 150° UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00049684
Vzorec: H₄INO₃
Teplota tavenia: 150 °C
Hustota: 3,309
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00049684
Číslo CAS: 13446-09-8
EINECS: 236-592-4
OSN: 1479
ADR: 5.1,II