Tlačiť
Jodid amonný ≥99.995% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
40255.06 40255.14 40255.22
40255.06EA 118.33 EUR
40255.06 40255.14 40255.22
Jodid amonný ≥99.995% (metals basis)
Jodid amonný
Purity: 99.995% CAS No.: 12027-06-4 Molecular Formula: H4IN Formula Weight: 144.94 Physical Form: -4 Mesh Density: 2.514 Refractive Index: 1.7031 Sensitivity: Light and Air Sensitive and Hygroscopic Appearance: White to pale yellow Odour: Odourless Melting Point: 551° subl. Merck Reference: 14,529 MDL No.: MFCD00011424
Vzorec: NH₄I
Teplota tavenia: 551 °C (subl.)
Hustota: 2,514
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011424
Číslo CAS: 12027-06-4
EINECS: 234-717-7
Merck Index: 14,529