Ammonium hexafluorogermanate(IV) ≥99.99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Ammonium hexafluorogermanate
43179.14
43179.06
43179.14EA
331.73
EUR
43179.14
43179.06
Ammonium hexafluorogermanate(IV) ≥99.99% (metals basis)
Ammonium hexafluorogermanate(IV)
Purity: 99.99% min
CAS No.: 16962-47-3
Molecular Formula: H8F6GeN2
Formula Weight: 222.71
Physical Form: Crystalline
Density: 2.564
Appearance: White
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00010880
Vzorec:
H₈F₆GeN₂ Teplota tavenia: 380 °C Hustota: 2,564 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010880 Číslo CAS: 16962-47-3 EINECS: 241-037-4 OSN: 3288 ADR: 6.1,III |