Tlačiť
Fluorid amonný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Fluoroammonium
MQ200
338869-100G 338869-25G
SIAL338869-100GEA 717.8 EUR
SIAL338869-100G SIAL338869-25G
Fluorid amonný, Sigma-Aldrich®
Fluorid amonný
Vzorec: NH₄F
Mw: 37.04
Teplota tavenia: 160
Hustota: 1.0088…1.0096 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011423
Číslo CAS: 12125-01-8
EINECS: 235-185-9
OSN: 2505
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00524