Tlačiť
Fluorid amonný, EMSURE® ACS analysis_for, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Fluoroammonium
MQ300
1.01164.0250 1.01164.1000
1.01164.0250EA 98.14 EUR
1.01164.0250 1.01164.1000
Fluorid amonný, EMSURE® ACS analysis_for, Supelco®
Fluorid amonný
Vzorec: NH₄F
Mw: 37.04
Teplota tavenia: 160
Hustota: 1.0088…1.0096 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011423
Číslo CAS: 12125-01-8
EINECS: 235-185-9
OSN: 2505
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00524
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 820 g/l (20 °C)
Molar Mass 37.04 g/mol
Bulk Density 250 - 350 kg/m3
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
pH 6 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials