Tlačiť
Fluorid amonný 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Fluoroammonium
A16279.22 A16279.36
A16279.22EA 34.81 EUR
A16279.22 A16279.36
Fluorid amonný 96%
Fluorid amonný
Purity: 96% CAS No.: 12125-01-8 Molecular Formula: FH4N Formula Weight: 37.04 Odour: Odourless Merck Reference: 14,522 MDL No.: MFCD00011423
Vzorec: NH₄F
Mw: 37.04
Teplota tavenia: 160
Hustota: 1.01
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011423
Číslo CAS: 12125-01-8
EINECS: 235-185-9
OSN: 2505
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,522