Tlačiť
Fluorid amonný 98+% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Fluoroammonium
423290050 423295000 423290025
ACRO423290050EA 31.84 EUR
ACRO423290050 ACRO423295000 ACRO423290025
Fluorid amonný 98+% ACS
Fluorid amonný
Vzorec: NH₄F
Mw: 37.04
Teplota tavenia: 160
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011423
Číslo CAS: 12125-01-8
EINECS: 235-185-9
OSN: 2505
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00524
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Residue after ignition ≤0.01 %
Titration excess NaOH ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %