Tlačiť
Fluorid amonný 98+%, extra_pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Fluoroammonium
201841000 201845000 201840025
ACRO201841000EA 45.26 EUR
ACRO201841000 ACRO201845000 ACRO201840025
Fluorid amonný 98+%, extra_pure
Fluorid amonný
Vzorec: NH₄F
Mw: 37.04
Teplota tavenia: 160
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011423
Číslo CAS: 12125-01-8
EINECS: 235-185-9
OSN: 2505
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00524
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Adhering crystalline powder
Residue after ignition ≤0.01 % (SO4)
Titration excess NaOH ≥98.0 %
Hexafluorosilicate (SiF6) ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
(NH4)HF2 ≤1 %