Dvojchroman amonný ≥99.5% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
13444.36
13444.A3
13444.36EA
119.37
EUR
13444.36
13444.A3
Dvojchroman amonný ≥99.5% ACS
Dvojchroman amonný
Purity: 99.5% min
CAS No.: 7789-09-5
Molecular Formula: (NH4)2Cr2O7
Formula Weight: 252.10
Physical Form: Crystalline
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,515
UN No.: 1439
MDL No.: MFCD00010879
Catalysts, source of pure nitrogen, in lithography, manufacturing of pigments
Vzorec:
(NH₄)₂Cr₂O₇ Mw: 252.06 Teplota tavenia: 170 °C (rozkl.) Hustota: 2.15 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010879 Číslo CAS: 7789-09-5 EINECS: 232-143-1 OSN: 1439 ADR: 5.1 II REACH: 01-2119661563-36-0000 Merck Index: 14,515 |