Tlačiť
Uhličitan amonný, AnalaR NORMAPUR® zA
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Salt of hartshorn
21217.295EA 97.34 EUR
21217.295 21217.260
Uhličitan amonný, AnalaR NORMAPUR® zA
Uhličitan amonný
Mixture in approximately equimolar ratio of ammonium carbonate NH₄CO₂NH₂ and ammonium hydrogen carbonate NH₄HCO₃.
Vzorec: (NH₄)₂CO₃
Mw: 96.09
Teplota tavenia: 58
Hustota: 1.500 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010890
Číslo CAS: 10361-29-2
EINECS: 208-058-0
Merck Index: 13,00508
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (NH3) 30.0 - 34.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm
Insolubility in water Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
As (Arsenic) Max. 3 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm