Tlačiť
Chlorid amonný ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A15000.0B A15000.0I A15000.30 A15000.36
A15000.0BEA 68.19 EUR
A15000.0B A15000.0I A15000.30 A15000.36
Chlorid amonný ≥98%
Chlorid amonný
Purity: 98+% CAS No.: 12125-02-9 Molecular Formula: H4ClN Formula Weight: 53.49 Refractive Index: 1.642 Odour: Odourless Beilstein Reference: 4371014 Merck Reference: 14,509 MDL No.: MFCD00011420
Vzorec: NH₄Cl
Teplota tavenia: 340 °C (subl.)
Hustota: 1.53
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011420
Číslo CAS: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
Merck Index: 14,509
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=389479ce9f26d046837e12f5c47dd4bc7d47ec2b&prid=web&clid=SAPDAM