Tlačiť
Bromid amonný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
380008-25G 380008-5G
SIAL380008-25GEA 242.28 EUR
SIAL380008-25G SIAL380008-5G
Bromid amonný, Sigma-Aldrich®
Bromid amonný
Vzorec: H₄BrN
Teplota tavenia: 542 °C
Hustota: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011419
Číslo CAS: 12124-97-9
EINECS: 235-183-8
Merck Index: 13,00505