Tlačiť
Bromid amonný ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A16258.0C A16258.0E A16258.36
A16258.0CEA 1103.89 EUR
A16258.0C A16258.0E A16258.36
Bromid amonný ≥99%
Bromid amonný
Purity: 99% CAS No.: 12124-97-9 Molecular Formula: NH4Br Formula Weight: 97.97 Melting Point: 452° subl. Merck Reference: 14,505 MDL No.: MFCD00011419
Vzorec: H₄BrN
Teplota tavenia: 452 °C (subl.)
Hustota: 2,429
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011419
Číslo CAS: 12124-97-9
EINECS: 235-183-8
Merck Index: 14,505