Tlačiť
Ammonium tetrafluoroborate 99%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ammonium fluoroborate, ammonium fluoborate ammonium borofluoride ammonium fluoroborate [qr] ammonium tetrafluoroborate
310961000 310965000 310960025
ACRO310961000EA 32.73 EUR
ACRO310961000 ACRO310965000 ACRO310960025
Ammonium tetrafluoroborate 99%, pure
Ammonium tetrafluoroborate
Vzorec: H₄BF₄N
Mw: 104.84
Teplota tavenia: 230 °C (subl.)
Hustota: 1.87
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06245785
Číslo CAS: 13826-83-0
EINECS: 237-531-4
OSN: 3260
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration with NaOH ≥98.5 %