Tlačiť
Tetraphenylphosphonium bromide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
218782-100G 218782-25G
SIAL218782-100GEA 310.03 EUR
SIAL218782-100G SIAL218782-25G
Tetraphenylphosphonium bromide, Sigma-Aldrich®
Tetraphenylphosphonium bromide
Vzorec: C₂₄H₂₀BrP
Mw: 419.3
Teplota tavenia: 299…300 °C
Číslo MDL: MFCD00011915
Číslo CAS: 2751-90-8
EINECS: 220-393-4