Tlačiť
Trifenylfosfin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08270.0005 8.08270.0250 8.08270.1000
8.08270.0005EA 28.72 EUR
8.08270.0005 8.08270.0250 8.08270.1000
Trifenylfosfin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Trifenylfosfin
Vzorec: C₁₈H₁₅P
Teplota varu: 377 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 79 °C
Hustota: 1,194 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 180 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003043
Číslo CAS: 603-35-0
EINECS: 210-036-0
Merck Index: 12,09873
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility  - 0.0001 g/l (25 °C)
Melting Point 78.5 - 81.5 °C
Molar Mass 262.29 g/mol
Bulk Density 500 - 600 kg/m3
Boiling Point 195 - 205 °C (7 hPa)
Vapor Pressure 0.01 hPa (88 °C)
Flash Point 182 °C
Density 1.194 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 425 °C