Tlačiť
Trifenylfosfin 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
140420010 140420250 140422500 140420050
ACRO140420010EA 274.37 EUR
ACRO140420010 ACRO140420250 ACRO140422500 ACRO140420050
Trifenylfosfin 99%
Trifenylfosfin
Vzorec: C₁₈H₁₅P
Teplota varu: 377 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 78,5…81.5 °C
Hustota: 1,194 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 181 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003043
Číslo CAS: 603-35-0
EINECS: 210-036-0
Merck Index: 12,09873
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78.5 to 81.5 °C
GC ≥97.5 %