Tlačiť
Tris(4-methylphenyl)phosphine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Tri-p-tolylphosphine, Tris(p-tolyl)phosphine
422330050 422330010
ACRO422330050EA 123.14 EUR
ACRO422330050 ACRO422330010
Tris(4-methylphenyl)phosphine 98%
Tris(4-methylphenyl)phosphine
Vzorec: C₂₁H₂₁P
Teplota varu: 400 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 145…150 °C
Hustota: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008542
Číslo CAS: 1038-95-5
EINECS: 213-863-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 148 °C
GC ≥97.5 %