Tlačiť
Tris(2-methylphenyl)phosphine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Tris(o-tolyl)phosphine, Tri-o-tolylphosphine
M-Clarity™ quality level = MQ200
287822-10G 287822-1G
SIAL287822-10GEA 189.73 EUR
SIAL287822-10G SIAL287822-1G
Tris(2-methylphenyl)phosphine, Sigma-Aldrich®
Tris(2-methylphenyl)phosphine
Vzorec: C₂₁H₂₁P
Mw: 304.37
Teplota varu: 187…192 °C (0.05 mmHg)
Teplota tavenia: 125.5
Číslo MDL: MFCD00008514
Číslo CAS: 6163-58-2
EINECS: 228-193-9