Tlačiť
Tris(2-methylphenyl)phosphine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Tris(o-tolyl)phosphine, Tri-o-tolylphosphine
422320050 422320010 422320250
ACRO422320050EA 237.13 EUR
ACRO422320050 ACRO422320010 ACRO422320250
Tris(2-methylphenyl)phosphine 99%
Tris(2-methylphenyl)phosphine
Vzorec: C₂₁H₂₁P
Mw: 304.37
Teplota tavenia: 126…127 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008514
Číslo CAS: 6163-58-2
EINECS: 228-193-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 126 °C
GC ≥98.5 %