Tlačiť
Dichloro(phenyl)phosphine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: P,P-Dichlorophenylphosphine, Phenyldichlorophosphine
M-Clarity™ quality level = MQ100
D71984-100G D71984-500G
SIALD71984-100GEA 64.58 EUR
SIALD71984-100G SIALD71984-500G
Dichloro(phenyl)phosphine, Sigma-Aldrich®
Dichloro(phenyl)phosphine
Vzorec: C₆H₅Cl₂P
Teplota varu: 222 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –51 °C
Hustota: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000528
Číslo CAS: 644-97-3
EINECS: 211-425-8
OSN: 2798
ADR: 8,II