Dichloro(phenyl)phosphine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
P,P-Dichlorophenylphosphine, Phenyldichlorophosphine
113661000
113665000
ACRO113661000EA
94.26
EUR
ACRO113661000
ACRO113665000
Dichloro(phenyl)phosphine 97%
Dichloro(phenyl)phosphine
Vzorec:
C₆H₅Cl₂P Teplota varu: 222 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –51 °C Hustota: 1,319 g/cm³ Teplota vzplanutia: 102 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000528 Číslo CAS: 644-97-3 EINECS: 211-425-8 OSN: 2798 ADR: 8,II |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5970 to 1.5990 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Phosphate (PO4) | ≤5 ppm |
Calcium (Ca) | ≤300 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤50 ppm |
Potassium (K) | ≤50 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Silicon dioxide (SiO2) | ≤50 ppm |
Sulfur compounds (as SO4) | ≤0.004 % |
Insoluble matter | ≤0.01 % |