Tlačiť
Dichloro(phenyl)phosphine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: P,P-Dichlorophenylphosphine, Phenyldichlorophosphine
113661000 113665000
ACRO113661000EA 94.26 EUR
ACRO113661000 ACRO113665000
Dichloro(phenyl)phosphine 97%
Dichloro(phenyl)phosphine
Vzorec: C₆H₅Cl₂P
Teplota varu: 222 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –51 °C
Hustota: 1,319 g/cm³
Teplota vzplanutia: 102 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000528
Číslo CAS: 644-97-3
EINECS: 211-425-8
OSN: 2798
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5970 to 1.5990 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤300 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Silicon dioxide (SiO2) ≤50 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.004 %
Insoluble matter ≤0.01 %