Tlačiť
Nitronium hexafluorophosphate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
13151.06 13151.14
13151.06EA 191.34 EUR
13151.06 13151.14
Nitronium hexafluorophosphate
Nitronium hexafluorophosphate
CAS No.: 19200-21-6 Molecular Formula: NO2PF6 Formula Weight: 190.97 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Moisture Sensitive MDL No.: MFCD00031520
Vzorec: F₆NO₂P
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00031520
Číslo CAS: 19200-21-6
EINECS: 242-872-7
OSN: 3260
ADR: 8,II