Nitronium hexafluorophosphate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
13151.06
13151.14
13151.06EA
191.34
EUR
13151.06
13151.14
Nitronium hexafluorophosphate
Nitronium hexafluorophosphate
CAS No.: 19200-21-6
Molecular Formula: NO2PF6
Formula Weight: 190.97
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Moisture Sensitive
MDL No.: MFCD00031520
Vzorec:
F₆NO₂P Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00031520 Číslo CAS: 19200-21-6 EINECS: 242-872-7 OSN: 3260 ADR: 8,II |