Benzyltriethylammonium chloride ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Benzyl triethylammonium chloride
A13268.22
A13268.36
A13268.22EA
35.54
EUR
A13268.22
A13268.36
Benzyltriethylammonium chloride ≥99%
Benzyltriethylammonium chloride
Purity: 99%
CAS No.: 56-37-1
Molecular Formula: (CH3CH2)3N(CH2C6H5)Cl
Formula Weight: 227.78
Melting Point: ca 190° dec.
Beilstein Reference: 3574984
Vzorec:
C₁₃H₂₂ClN Teplota tavenia: ∼ 190 °C (rozkl.) Teplota vzplanutia: >100 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011824 Číslo CAS: 56-37-1 EINECS: 200-270-1 |