Tlačiť
Tetrabutylamoniumhydrogensulfát for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Tetrabutylammonium bisulphate, Tetrabutylammonium hydrogensulphate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18858.0100 8.18858.0500
8.18858.0100EA 114.72 EUR
8.18858.0100 8.18858.0500
Tetrabutylamoniumhydrogensulfát for synthesis, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylamoniumhydrogensulfát
Vzorec: (C₄H₉)₄NHSO₄
Teplota tavenia: 169…172 °C
Hustota: 1,01 g/cm³ (25 °C)
Číslo MDL: MFCD00011637
Číslo CAS: 32503-27-8
EINECS: 251-068-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 168 - 174 °C
Molar Mass 339.54 g/mol
Bulk Density 650 kg/m3
pH 1 - 2 (100 g/l, H2O, 20 °C)