Tlačiť
Tetrabutylamoniumhydrogensulfát ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Tetrabutylammonium bisulphate, Tetrabutylammonium hydrogensulphate
A14047.0B A14047.18 A14047.30
A14047.0BEA 674.69 EUR
A14047.0B A14047.18 A14047.30
Tetrabutylamoniumhydrogensulfát ≥97%
Tetrabutylamoniumhydrogensulfát
Purity: 97% CAS No.: 32503-27-8 Molecular Formula: [CH3(CH2)3]4NHSO4 Formula Weight: 339.54 Melting Point: 168-172° MDL No.: MFCD00011637
Vzorec: (C₄H₉)₄NHSO₄
Teplota tavenia: 168…172 °C
Hustota: 1,01 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011637
Číslo CAS: 32503-27-8
EINECS: 251-068-5