Tlačiť
Tetrabutylamoniumhydrogensulfát 99% for HPLC
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Tetrabutylammonium bisulphate, Tetrabutylammonium hydrogensulphate
420100100 420100500 420105000
ACRO420100100EA 314.48 EUR
ACRO420100100 ACRO420100500 ACRO420105000
Tetrabutylamoniumhydrogensulfát 99% for HPLC
Tetrabutylamoniumhydrogensulfát
Vzorec: (C₄H₉)₄NHSO₄
Teplota tavenia: 168…172 °C
Hustota: 1,01 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011637
Číslo CAS: 32503-27-8
EINECS: 251-068-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
UV (10 % in water)
Titration with NaOH ≥98.5 %
Membrane filtration test (10 % in water) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test