Tlačiť
Tetrabutylammonium nitrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
359173-10G 359173-2G
SIAL359173-10GEA 87.44 EUR
SIAL359173-10G SIAL359173-2G
Tetrabutylammonium nitrate, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium nitrate
Vzorec: C₁₆H₃₆N₂O₃
Teplota tavenia: 116…120 °C
Číslo MDL: MFCD00043202
Číslo CAS: 1941-27-1
EINECS: 217-726-0
OSN: 1479
ADR: 5.1,III