Tlačiť
Tetrabutylammonium nitrate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
420130250 420130050 420131000
ACRO420130250EA 155.23 EUR
ACRO420130250 ACRO420130050 ACRO420131000
Tetrabutylammonium nitrate 98%
Tetrabutylammonium nitrate
Vzorec: C₁₆H₃₆N₂O₃
Teplota tavenia: 116…120 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00043202
Číslo CAS: 1941-27-1
EINECS: 217-726-0
OSN: 1479
ADR: 5.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
HPLC ≥88 %