Acetylthiocholinjodid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A16802.06
A16802.03
A16802.14
A16802.06EA
124.75
EUR
A16802.06
A16802.03
A16802.14
Acetylthiocholinjodid ≥98%
Acetylthiocholinjodid
Purity: 98%
CAS No.: 1866-15-5
Molecular Formula: CH3COSCH2CH2N(CH3)3I
Formula Weight: 289.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 205-209°
Beilstein Reference: 3916578
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00011819
Vzorec:
H₃CC(S)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I Teplota tavenia: 205…209 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00011819 Číslo CAS: 1866-15-5 EINECS: 217-474-1 OSN: 2811 ADR: 6.1,III |