Tlačiť
Tetramethylamoniumjodid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A12811.22 A12811.36
A12811.22EA 154.43 EUR
A12811.22 A12811.36
Tetramethylamoniumjodid ≥99%
Tetramethylamoniumjodid
Purity: 99% CAS No.: 75-58-1 Molecular Formula: C4H12IN Formula Weight: 201.05 Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3620030 Merck Reference: 14,9225 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00011629
Vzorec: C₄H₁₂IN
Teplota tavenia: >300 °C
Hustota: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011629
Číslo CAS: 75-58-1
EINECS: 200-881-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,9225