Tetraethylammonium iodide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
TEAI, Tetrylammonium iodide
A11783.0B
A11783.18
A11783.30
A11783.0BEA
622.14
EUR
A11783.0B
A11783.18
A11783.30
Tetraethylammonium iodide ≥98%
Tetraethylammonium iodide
Purity: 98+%
CAS No.: 68-05-3
Molecular Formula: (CH3CH2)4NI
Formula Weight: 257.17
Melting Point: ca 320° dec.
Beilstein Reference: 3562649
Vzorec:
C₈H₂₀IN Teplota tavenia: ∼ 320 °C (rozkl.) Hustota: 1,566 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011829 Číslo CAS: 68-05-3 EINECS: 200-676-9 |