Tlačiť
Tetrabutylamoniumjodid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Tetra-n-butylammonium iodide, TBAI
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22152.0100 8.22152.0250
8.22152.0100EA 64.18 EUR
8.22152.0100 8.22152.0250
Tetrabutylamoniumjodid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylamoniumjodid
Vzorec: C₁₆H₃₆IN
Teplota tavenia: 143…146 °C
Hustota: 1,0027 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011636
Číslo CAS: 311-28-4
EINECS: 206-220-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Hill Formula C₁₆H₃₆IN
Molar Mass 369.38 g/mol
Melting Point 143 - 146 °C
LD 50 oral LD50 Rat 1990 mg/kg
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 3 highly water endangering
Categories of danger harmful
R Phrase R 22
S Phrase S 22-24/25