Tetrabutylamoniumjodid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Tetra-n-butylammonium iodide, TBAI
A15484.0B
A15484.18
A15484.30
A15484.0BEA
428.4
EUR
A15484.0B
A15484.18
A15484.30
Tetrabutylamoniumjodid ≥98%
Tetrabutylamoniumjodid
Purity: 98%
CAS No.: 311-28-4
Molecular Formula: [CH3(CH2)3]4NI
Formula Weight: 369.38
Melting Point: 142-148°
Beilstein Reference: 3916152
Vzorec:
C₁₆H₃₆IN Teplota tavenia: 142…148 °C Hustota: 1,0027 g/cm³ (25 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011636 Číslo CAS: 311-28-4 EINECS: 206-220-5 |