Tlačiť
Tetrabutylammonium fluoride trihydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
86872-10G 86872-250G 86872-50G
SIAL86872-10GEA 60.97 EUR
SIAL86872-10G SIAL86872-250G SIAL86872-50G
Tetrabutylammonium fluoride trihydrate, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium fluoride trihydrate
Vzorec: C₁₆H₃₆FN·3H₂O
Teplota tavenia: 62…63 °C
Číslo MDL: MFCD00149981
Číslo CAS: 87749-50-6
EINECS: 207-057-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,II